2-Amino-5-fluorobenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2824-1G PC2824-5G
APOSPC2824-1GEA 149 EUR
APOSPC2824-1G APOSPC2824-5G
2-Amino-5-fluorobenzenesulphonamide
2-Amino-5-fluorobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₇FN₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741368
Núm. CAS: 1992-90-1