3',5'-Difluoro-4'-hidroxipropiofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2828-1G PC2828-5G PC2828-25G
APOSPC2828-1GEA 42.2 EUR
APOSPC2828-1G APOSPC2828-5G APOSPC2828-25G
3',5'-Difluoro-4'-hidroxipropiofenona 98%
3',5'-Difluoro-4'-hidroxipropiofenona
Formula: C₉H₈F₂O₂
Pto. de fusión: 128…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061287
Núm. CAS: 178374-78-2