4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2829-1G PC2829-5G
APOSPC2829-1GEA 143 EUR
APOSPC2829-1G APOSPC2829-5G
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Formula: C₇HBrF₄O₂
MW: 272,98 g/mol
Pto. de fusión: 144…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075244
Núm. CAS: 4707-24-8