5-Fluoropiridina-2-carbonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-5-fluoropyridine
PC2830-5G PC2830-100G PC2830-25G
APOSPC2830-5GEA 33.5 EUR
APOSPC2830-5G APOSPC2830-100G APOSPC2830-25G
5-Fluoropiridina-2-carbonitrilo 97%
5-Fluoropiridina-2-carbonitrilo
Formula: C₆H₃FN₂
Pto. de fusión: 35…41 °C
Pto. de inflamación: 98,9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741371
Núm. CAS: 327056-62-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III