2,6-Diamino-3,5-difluoropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2831-1G PC2831-5G PC2831-25G
APOSPC2831-1GEA 0 EUR
APOSPC2831-1G APOSPC2831-5G APOSPC2831-25G
2,6-Diamino-3,5-difluoropyridine
2,6-Diamino-3,5-difluoropyridine
Formula: C₅H₅F₂N₃
MW: 145,11 g/mol
Pto. de fusión: 150…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412208
Núm. CAS: 247069-27-8