5-Fluoro-2-metoxibencil bromuro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-methoxybenzene
PC2832-1G PC2832-25G PC2832-5G
APOSPC2832-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2832-1G APOSPC2832-25G APOSPC2832-5G
5-Fluoro-2-metoxibencil bromuro 97%
5-Fluoro-2-metoxibencil bromuro
Formula: C₈H₈BrFO
Pto. de fusión: 58…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671769
Núm. CAS: 700381-18-6
UN: 3261
ADR: 8,III