1,3-Difluoro-4-iodobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Difluoroiodobenzene, 2,4-Difluoro-1-iodobenzene
PC2834-100G
APOSPC2834-100GEA 58 EUR
APOSPC2834-100G
1,3-Difluoro-4-iodobenceno 98%
1,3-Difluoro-4-iodobenceno
Formula: C₆H₃F₂I
MW: 239,99 g/mol
Pto. Ebullición: 175…176 °C
Densidad: 2,006 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040151
Núm. CAS: 2265-93-2