1,2-Difluoro-4-iodobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Difluoroiodobenzene
PC2836-100G PC2836-25G
APOSPC2836-100GEA 82.8 EUR
APOSPC2836-100G APOSPC2836-25G
1,2-Difluoro-4-iodobenceno 99%
1,2-Difluoro-4-iodobenceno
Formula: C₆H₃F₂I
Pto. Ebullición: 177…178 °C
Densidad: 1,99 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00044630
Núm. CAS: 64248-58-4