2-Amino-2',4'-difluoroacetophenone hydrochloride 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2837-1G PC2837-5G
APOSPC2837-1GEA 69.6 EUR
APOSPC2837-1G APOSPC2837-5G
2-Amino-2',4'-difluoroacetophenone hydrochloride 99%
2-Amino-2',4'-difluoroacetophenone hydrochloride
Formula: C₈H₈ClF₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07783701
Núm. CAS: 786719-60-6