Ácido (±)-2,4-difluoromandelico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (±)-2,4-Difluorophenylglycolic acid
PC2842A-1G PC2842A-25G PC2842A-5G
APOSPC2842A-1GEA 40.6 EUR
APOSPC2842A-1G APOSPC2842A-25G APOSPC2842A-5G
Ácido (±)-2,4-difluoromandelico
Ácido (±)-2,4-difluoromandelico
Formula: C₈H₆F₂O₃
Pto. de fusión: 122…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061296
Núm. CAS: 132741-30-1