Ácido (±)-3,5-difluoromandelico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido (±)-3,5-difluorofenilglicólico
PC2842G-5G
APOSPC2842G-5GEA 66.7 EUR
APOSPC2842G-5G
Ácido (±)-3,5-difluoromandelico
Ácido (±)-3,5-difluoromandelico
Formula: C₈H₆F₂O₃
MW: 188,13 g/mol
Pto. de fusión: 135…139 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061300
Núm. CAS: 132741-31-2