Hexafluoro-2-methylisopropyl acrylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methylisopropyl acrylate
PC2843-1G PC2843-5G
APOSPC2843-1GEA 105 EUR
APOSPC2843-1G APOSPC2843-5G
Hexafluoro-2-methylisopropyl acrylate 98%
Hexafluoro-2-methylisopropyl acrylate
Formula: C₇H₆F₆O₂
MW: 236,12 g/mol
Pto. Ebullición: 60…61 °C/190mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094206
Núm. CAS: 53038-41-8