4'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)ethanone
PC2846-25G
PC2846-5G
PC2846-100G
APOSPC2846-25GEA
207
EUR
APOSPC2846-25G
APOSPC2846-5G
APOSPC2846-100G
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone
Formula:
C₉H₈F₂O₂ Pto. Ebullición: 70…72 °C/0,5mmHg Pto. de fusión: 18…19 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042250 Núm. CAS: 83882-67-1 |