4-(Difluorometoxi)benzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2847D-25G PC2847D-5G PC2847D-100G
APOSPC2847D-25GEA 72.5 EUR
APOSPC2847D-25G APOSPC2847D-5G APOSPC2847D-100G
4-(Difluorometoxi)benzaldehído 98%
4-(Difluorometoxi)benzaldehído
Formula: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Pto. Ebullición: 58…60 °C/0,5mmHg
Densidad: 1,295 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042252
Núm. CAS: 73960-07-3