Ácido 4-(difluorometoxi)benzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2847K-5G PC2847K-1G
APOSPC2847K-5GEA 37.7 EUR
APOSPC2847K-5G APOSPC2847K-1G
Ácido 4-(difluorometoxi)benzoico 98%
Ácido 4-(difluorometoxi)benzoico
Formula: C₈H₆F₂O₃
MW: 188,13 g/mol
Pto. de fusión: 165…171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221454
Núm. CAS: 4837-20-1