2-(Difluoromethoxy)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC2847M-5G
APOSPC2847M-5GEA 66.7 EUR
APOSPC2847M-5G
2-(Difluoromethoxy)benzonitrile 95%
2-(Difluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₅F₂NO
MW: 169,1282 g/mol
Pto. Ebullición: 118…120 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221469
Núm. CAS: 56935-78-5