4-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2847O-5G PC2847O-25G PC2847O-50G
APOSPC2847O-5GEA 53.8 EUR
APOSPC2847O-5G APOSPC2847O-25G APOSPC2847O-50G
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₅F₂NO
Pto. de fusión: 40…42 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00085006
Núm. CAS: 90446-25-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III