α-Bromo-4-(difluorometoxi)tolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(Bromomethyl)-4-(difluoromethoxy)benzene, p-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 4-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
PC2847Q-1G
PC2847Q-25G
PC2847Q-5G
APOSPC2847Q-1GEA
30.6
EUR
APOSPC2847Q-1G
APOSPC2847Q-25G
APOSPC2847Q-5G
α-Bromo-4-(difluorometoxi)tolueno 98%
α-Bromo-4-(difluorometoxi)tolueno
Formula:
C₈H₇BrF₂O Pto. Ebullición: 64…66 °C/0,3mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00085007 Núm. CAS: 3447-53-8 UN: 3265 ADR: 8,III |