1-Bromo-2-(difluorometoxi)benceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2847QM-100G PC2847QM-25G PC2847QM-5G
APOSPC2847QM-100GEA 173 EUR
APOSPC2847QM-100G APOSPC2847QM-25G APOSPC2847QM-5G
1-Bromo-2-(difluorometoxi)benceno 97%
1-Bromo-2-(difluorometoxi)benceno
Formula: C₇H₅BrF₂O
Pto. Ebullición: 85…87 °C/15mmHg
Densidad: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221468
Núm. CAS: 175278-33-8