1-Bromo-4-(difluorometoxi)benceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Difluoromethoxy)bromobenzene
PC2847QP-100G PC2847QP-25G PC2847QP-5G
APOSPC2847QP-100GEA 132 EUR
APOSPC2847QP-100G APOSPC2847QP-25G APOSPC2847QP-5G
1-Bromo-4-(difluorometoxi)benceno 97%
1-Bromo-4-(difluorometoxi)benceno
Formula: C₇H₅BrF₂O
Pto. Ebullición: 96…98 °C/15mmHg
Densidad: 1,631 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 34 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221465
Núm. CAS: 5905-69-1
UN: 1993
ADR: 3,III