4-(Difluoromethoxy)iodobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(Difluoromethoxy)-4-iodobenzene
PC2847R-25G
APOSPC2847R-25GEA 88.6 EUR
APOSPC2847R-25G
4-(Difluoromethoxy)iodobenzene 98%
4-(Difluoromethoxy)iodobenzene
Formula: C₇H₅F₂IO
MW: 270,0153 g/mol
Pto. Ebullición: 217…219 °C
Densidad: 1,871 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085008
Núm. CAS: 128140-82-9