1-(Difluorometoxi)-2-nitrobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2847RS-100G PC2847RS-25G PC2847RS-5G
APOSPC2847RS-100GEA 404 EUR
APOSPC2847RS-100G APOSPC2847RS-25G APOSPC2847RS-5G
1-(Difluorometoxi)-2-nitrobenceno 97%
1-(Difluorometoxi)-2-nitrobenceno
Formula: C₇H₅F₂NO₃
Pto. Ebullición: 73…75 °C/0,3mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221470
Núm. CAS: 22225-77-0