1-(Difluorometoxi)-4-nitrobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
PC2847S-100G
PC2847S-25G
PC2847S-5G
APOSPC2847S-100GEA
195
EUR
APOSPC2847S-100G
APOSPC2847S-25G
APOSPC2847S-5G
1-(Difluorometoxi)-4-nitrobenceno 98%
1-(Difluorometoxi)-4-nitrobenceno
Formula:
C₇H₅F₂NO₃ MW: 189.12 g/mol Pto. Ebullición: 108…110 °C/1.5mmHg Pto. de fusión: 33…39 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00085009 Núm. CAS: 1544-86-1 |