2-Bromo-4'-(difluoromethoxy)acetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2847T-1G PC2847T-25G PC2847T-5G
APOSPC2847T-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2847T-1G APOSPC2847T-25G APOSPC2847T-5G
2-Bromo-4'-(difluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(difluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₉H₇BrF₂O₂
Pto. de fusión: 63…68 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052200
Núm. CAS: 141134-24-9
UN: 3261
ADR: 8,III