4-(Difluoromethoxy)toluene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2848M-1G PC2848M-5G
APOSPC2848M-1GEA 0 EUR
APOSPC2848M-1G APOSPC2848M-5G
4-(Difluoromethoxy)toluene 97%
4-(Difluoromethoxy)toluene
Formula: C₈H₈F₂O
Pto. Ebullición: 50…52 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042253
Núm. CAS: 1583-83-1
UN: 1993
ADR: 3,III