2,4-Difluoro-N-metilanilina 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2849-25G PC2849-5G
APOSPC2849-25GEA 503 EUR
APOSPC2849-25G APOSPC2849-5G
2,4-Difluoro-N-metilanilina 96%
2,4-Difluoro-N-metilanilina
Formula: C₇H₇F₂N
Pto. Ebullición: 94…96 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042472
Núm. CAS: 138564-16-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III