2,4-Difluoro-6-nitroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2849T-100G PC2849T-25G PC2849T-5G
APOSPC2849T-100GEA 184 EUR
APOSPC2849T-100G APOSPC2849T-25G APOSPC2849T-5G
2,4-Difluoro-6-nitroanilina 98%
2,4-Difluoro-6-nitroanilina
Formula: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174.11 g/mol
Pto. de fusión: 85…87 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00034058
Núm. CAS: 364-30-7