1,3-Difluoro-4-nitrobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC2850-500G
PC2850-100G
PC2850-1KG
APOSPC2850-500GEA
0
EUR
APOSPC2850-500G
APOSPC2850-100G
APOSPC2850-1KG
1,3-Difluoro-4-nitrobenceno 99%
1,3-Difluoro-4-nitrobenceno
Formula:
C₆H₃F₂NO₂ Pto. Ebullición: 203…204 °C Pto. de fusión: 10 °C Densidad: 1,451 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 90 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007050 Núm. CAS: 446-35-5 EINECS: 207-167-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |