2-Fluoro-3-nitrotoluene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
PC2851-100G PC2851-25G
APOSPC2851-100GEA 116 EUR
APOSPC2851-100G APOSPC2851-25G
2-Fluoro-3-nitrotoluene
2-Fluoro-3-nitrotoluene
Formula: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Pto. Ebullición: 110…111 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 18…19 °C
Densidad: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03412242
Núm. CAS: 437-86-5