2-Amino-6-(trifluormetil)benzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-6-trifluoromethylbenzonitrile
PC2853-1G PC2853-250MG PC2853-5G
APOSPC2853-1GEA 27.7 EUR
APOSPC2853-1G APOSPC2853-250MG APOSPC2853-5G
2-Amino-6-(trifluormetil)benzonitrilo
2-Amino-6-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₅F₃N₂
Pto. de fusión: 70…73 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08741381
Núm. CAS: 58458-11-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III