2-Bromo-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2857-1G PC2857-5G PC2857-10G
APOSPC2857-1GEA 127 EUR
APOSPC2857-1G APOSPC2857-5G APOSPC2857-10G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Bromo-6-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅BrF₃N
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08741383
Núm. CAS: 58458-13-2