1,4-Difluoro-2-nitrobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2860-100G PC2860-50G
APOSPC2860-100GEA 0 EUR
APOSPC2860-100G APOSPC2860-50G
1,4-Difluoro-2-nitrobenceno 98%
1,4-Difluoro-2-nitrobenceno
Formula: C₆H₃F₂NO₂
Pto. Ebullición: 206…207 °C
Densidad: 1,467 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007054
Núm. CAS: 364-74-9
EINECS: 206-663-4