1,2-Difluoro-4-nitrobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2862-100G PC2862-500G
APOSPC2862-100GEA 21.9 EUR
APOSPC2862-100G APOSPC2862-500G
1,2-Difluoro-4-nitrobenceno 99%
1,2-Difluoro-4-nitrobenceno
Formula: C₆H₃F₂NO₂
Pto. Ebullición: 76…80 °C/11mmHg
Densidad: 1,437 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007198
Núm. CAS: 369-34-6
EINECS: 206-718-2