2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2863-25G PC2863-5G
APOSPC2863-25GEA 43.5 EUR
APOSPC2863-25G APOSPC2863-5G
2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrilo 98%
2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrilo
Formula: C₇H₂F₂N₂O₂
Pto. de fusión: 50…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042254
Núm. CAS: 143879-77-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III