ω-Bromo-3,4-difluoroacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Bromo-3,4-difluoroacetofenona, 2-Bromo-3',4'-difluoroacetofenona, 2-Bromo-1-(3,4-difluorofenil)etan-1-ona
PC2864G-25G PC2864G-50G PC2864G-5G
APOSPC2864G-25GEA 183 EUR
APOSPC2864G-25G APOSPC2864G-50G APOSPC2864G-5G
ω-Bromo-3,4-difluoroacetofenona 98%
ω-Bromo-3,4-difluoroacetofenona
Formula: C₈H₅BrF₂O
MW: 235,03 g/mol
Pto. de fusión: 34…35 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00085010
Núm. CAS: 40706-98-7
UN: 3261
ADR: 8,III