2,3-Difluorofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2865-25G PC2865-5G
APOSPC2865-25GEA 39.3 EUR
APOSPC2865-25G APOSPC2865-5G
2,3-Difluorofenol 98%
2,3-Difluorofenol
Formula: C₆H₄F₂O
MW: 130.09 g/mol
Pto. Ebullición: 53…55 °C/25mmHg
Pto. de fusión: 34…38 °C
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010262
Núm. CAS: 6418-38-8
UN: 1325
ADR: 4.1 III