2,5-Difluorofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2867-100G PC2867-25G
APOSPC2867-100GEA 290 EUR
APOSPC2867-100G APOSPC2867-25G
2,5-Difluorofenol 97%
2,5-Difluorofenol
Formula: C₆H₄F₂O
MW: 130,09 g/mol
Pto. Ebullición: 145 °C
Pto. de fusión: 36…42 °C
Pto. de inflamación: 53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042501
Núm. CAS: 2713-31-7
UN: 1325
ADR: 4.1,II