Ácido 5-fluoro-1-naftoico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2868-1G PC2868-5G
APOSPC2868-1GEA 132 EUR
APOSPC2868-1G APOSPC2868-5G
Ácido 5-fluoro-1-naftoico 99%
Ácido 5-fluoro-1-naftoico
Formula: C₁₁H₇FO₂
Pto. de fusión: 213…216 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 573-04-6