2,6-Difluorofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2870-100G PC2870-25G PC2870-5G
APOSPC2870-100GEA 224 EUR
APOSPC2870-100G APOSPC2870-25G APOSPC2870-5G
2,6-Difluorofenol 98%
2,6-Difluorofenol
Formula: C₆H₄F₂O
MW: 130,09 g/mol
Pto. Ebullición: 59…61 °C/17mmHg
Pto. de fusión: 38…41 °C
Densidad: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002158
Núm. CAS: 28177-48-2
EINECS: 248-884-9
UN: 2925
ADR: 4.1+8,III