3,4-Difluorofenol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2871-100G PC2871-5G
APOSPC2871-100GEA 127 EUR
APOSPC2871-100G APOSPC2871-5G
3,4-Difluorofenol 99%
3,4-Difluorofenol
Formula: C₆H₄F₂O
MW: 130,09 g/mol
Pto. Ebullición: 84…86 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 34…38 °C
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010315
Núm. CAS: 2713-33-9
EINECS: 424-300-1
UN: 2925
ADR: 4.1+8,III