3,5-Difluorofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC2872-100G
PC2872-25G
APOSPC2872-100GEA
256
EUR
APOSPC2872-100G
APOSPC2872-25G
3,5-Difluorofenol 98%
3,5-Difluorofenol
Formula:
C₆H₄F₂O Pto. Ebullición: 65…68 °C/1mmHg Pto. de fusión: 54…57 °C Pto. de inflamación: 71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002255 Núm. CAS: 2713-34-0 UN: 2925 ADR: 4.1+8,II |