5-Fluoro-1-naphthaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2874-1G PC2874-5G
APOSPC2874-1GEA 132 EUR
APOSPC2874-1G APOSPC2874-5G
5-Fluoro-1-naphthaldehyde 98%
5-Fluoro-1-naphthaldehyde
Formula: C₁₁H₇FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258965
Núm. CAS: 110931-86-7