Ácido (2,3-difluorofenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2874A-100G PC2874A-25G PC2874A-5G
APOSPC2874A-100GEA 132 EUR
APOSPC2874A-100G APOSPC2874A-25G APOSPC2874A-5G
Ácido (2,3-difluorofenil)acético 97%
Ácido (2,3-difluorofenil)acético
Formula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Pto. de fusión: 116…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040968
Núm. CAS: 145689-41-4
EINECS: 279-709-4