Ácido (2,4-difluorofenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Difluorophenylacetic acid
PC2874B-1G PC2874B-25G PC2874B-5G
APOSPC2874B-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2874B-1G APOSPC2874B-25G APOSPC2874B-5G
Ácido (2,4-difluorofenil)acético 97%
Ácido (2,4-difluorofenil)acético
Formula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172.13 g/mol
Pto. Ebullición: 259
Pto. de fusión: 115…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009999
Núm. CAS: 81228-09-3
EINECS: 279-709-4