Ácido (2,5-difluorofenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Difluorophenylacetic acid
PC2874C-25G PC2874C-5G
APOSPC2874C-25GEA 65.4 EUR
APOSPC2874C-25G APOSPC2874C-5G
Ácido (2,5-difluorofenil)acético 97%
Ácido (2,5-difluorofenil)acético
Formula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Pto. de fusión: 123…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010000
Núm. CAS: 85068-27-5
EINECS: 285-288-8