Ácido (2,6-difluorofenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Difluorophenylacetic acid
PC2874D-25G PC2874D-5G PC2874D-100G
APOSPC2874D-25GEA 66.7 EUR
APOSPC2874D-25G APOSPC2874D-5G APOSPC2874D-100G
Ácido (2,6-difluorofenil)acético 97%
Ácido (2,6-difluorofenil)acético
Formula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Pto. de fusión: 100…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010001
Núm. CAS: 85068-28-6