Ácido (3,4-difluorofenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Difluorophenylacetic acid
PC2874E-100G PC2874E-25G PC2874E-5G
APOSPC2874E-100GEA 143 EUR
APOSPC2874E-100G APOSPC2874E-25G APOSPC2874E-5G
Ácido (3,4-difluorofenil)acético 98%
Ácido (3,4-difluorofenil)acético
Formula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172.13 g/mol
Pto. Ebullición: 259
Pto. de fusión: 47…51 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010002
Núm. CAS: 658-93-5
EINECS: 211-527-2