Ácido (3,5-difluorofenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC2874EC-100G
PC2874EC-25G
PC2874EC-5G
APOSPC2874EC-100GEA
183
EUR
APOSPC2874EC-100G
APOSPC2874EC-25G
APOSPC2874EC-5G
Ácido (3,5-difluorofenil)acético 98%
Ácido (3,5-difluorofenil)acético
Formula:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH Pto. de fusión: 68…70 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010316 Núm. CAS: 105184-38-1 |