(2,3-Difluorofenil)acetonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC2874EF-25G
PC2874EF-5G
PC2874EF-100G
APOSPC2874EF-25GEA
0
EUR
APOSPC2874EF-25G
APOSPC2874EF-5G
APOSPC2874EF-100G
(2,3-Difluorofenil)acetonitrilo 97%
(2,3-Difluorofenil)acetonitrilo
Formula:
C₈H₅F₂N Densidad: 1,2 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061277 Núm. CAS: 145689-34-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |