(2,4-Difluorofenil)acetonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2874EG-25G PC2874EG-5G PC2874EG-100G
APOSPC2874EG-25GEA 29 EUR
APOSPC2874EG-25G APOSPC2874EG-5G APOSPC2874EG-100G
(2,4-Difluorofenil)acetonitrilo 98%
(2,4-Difluorofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₅F₂N
Pto. Ebullición: 98 °C/10mmHg
Densidad: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009971
Núm. CAS: 656-35-9
EINECS: 211-514-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III